3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC420032-1G PC420032-500MG PC420032-250MG
APOSPC420032-1GEA 410 EUR
APOSPC420032-1G APOSPC420032-500MG APOSPC420032-250MG
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Formula: C₄H₅BrF₂
MW: 170,983 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22989493
Núm. CAS: 1310729-91-9
UN: 1993
ADR: 3,III