Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4205-1G PC4205-5G
APOSPC4205-1GEA 0 EUR
APOSPC4205-1G APOSPC4205-5G
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate
Formula: C₃H₂FO₃·Na·H₂O
Pto. de fusión: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149108
Núm. CAS: 238754-68-2
EINECS: 220-880-1