4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC421001-250MG
PC421001-5G
APOSPC421001-250MGEA
58
EUR
APOSPC421001-250MG
APOSPC421001-5G
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Formula:
C₁₄H₉ClF₂O MW: 266,67 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23417249 Núm. CAS: 1373156-53-6 |