2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
PC421010-1G PC421010-250MG PC421010-5G
APOSPC421010-1GEA 139 EUR
APOSPC421010-1G APOSPC421010-250MG APOSPC421010-5G
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formula: C₁₄H₉Cl₂FO
MW: 283,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16350604
Núm. CAS: 611220-24-7