4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421019-1G PC421019-250MG
APOSPC421019-1GEA 92.8 EUR
APOSPC421019-1G APOSPC421019-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formula: C₈H₅F₆NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27923427
Núm. CAS: 1588441-12-6