2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421027-1G PC421027-500MG
APOSPC421027-1GEA 144 EUR
APOSPC421027-1G APOSPC421027-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185849
Núm. CAS: 1206980-28-0