2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421028-1G PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA 301 EUR
APOSPC421028-1G APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185850
Núm. CAS: 1214377-45-3