2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421030-1G PC421030-500MG PC421030-250MG
APOSPC421030-1GEA 78.3 EUR
APOSPC421030-1G APOSPC421030-500MG APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185842
Núm. CAS: 845827-14-7