3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
PC421031-1G
PC421031-250MG
PC421031-5G
APOSPC421031-1GEA
253
EUR
APOSPC421031-1G
APOSPC421031-250MG
APOSPC421031-5G
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Formula:
C₆H₅F₃N₂O MW: 178,112 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19690154 Núm. CAS: 1206981-49-8 |