2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC421032-1G PC421032-500MG
APOSPC421032-1GEA 343 EUR
APOSPC421032-1G APOSPC421032-500MG
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168453
Núm. CAS: 1206980-39-3