5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC421042-100MG PC421042-250MG
APOSPC421042-100MGEA 88.6 EUR
APOSPC421042-100MG APOSPC421042-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formula: C₇H₂BrF₃N₂
MW: 251,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261445
Núm. CAS: 1070892-04-4