2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC421043-1G
PC421043-250MG
PC421043-5G
APOSPC421043-1GEA
224
EUR
APOSPC421043-1G
APOSPC421043-250MG
APOSPC421043-5G
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224,564 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18393768 Núm. CAS: 1079351-20-4 |