2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC421056-1G PC421056-250MG
APOSPC421056-1GEA 423 EUR
APOSPC421056-1G APOSPC421056-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole
Formula: C₄HBrF₃NS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14702723
Núm. CAS: 1209458-80-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III