2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-6-fluoronicotinic acid
PC421066-1G PC421066-250MG PC421066-5G
APOSPC421066-1GEA 491 EUR
APOSPC421066-1G APOSPC421066-250MG APOSPC421066-5G
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219,996 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185798
Núm. CAS: 1214332-31-6