1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421067-10G PC421067-1G PC421067-5G
APOSPC421067-10GEA 1980 EUR
APOSPC421067-10G APOSPC421067-1G APOSPC421067-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene
Formula: C₈H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698458
Núm. CAS: 1214333-52-4