2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC421075-100MG PC421075-1G PC421075-250MG
APOSPC421075-100MGEA 74.1 EUR
APOSPC421075-100MG APOSPC421075-1G APOSPC421075-250MG
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606208
Núm. CAS: 1227571-99-4