5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421093-1G PC421093-250MG
APOSPC421093-1GEA 426 EUR
APOSPC421093-1G APOSPC421093-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole
Formula: C₄H₂BrF₂NS
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD23106373
Núm. CAS: 1319255-36-1