1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421100-10G PC421100-1G PC421100-5G
APOSPC421100-10GEA 1400 EUR
APOSPC421100-10G APOSPC421100-1G APOSPC421100-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂BrF₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22580964
Núm. CAS: 1417569-62-0