2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421103-1G PC421103-250MG
APOSPC421103-1GEA 475 EUR
APOSPC421103-1G APOSPC421103-250MG
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24490307
Núm. CAS: 149468-00-8