6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421113-1G PC421113-250MG PC421113-5G
APOSPC421113-1GEA 412 EUR
APOSPC421113-1G APOSPC421113-250MG APOSPC421113-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Formula: C₉H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30721252
Núm. CAS: 1782390-81-1