2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421121-1G PC421121-250MG
APOSPC421121-1GEA 473 EUR
APOSPC421121-1G APOSPC421121-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28739689
Núm. CAS: 1805421-04-8