tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC421142-1G PC421142-250MG
APOSPC421142-1GEA 328 EUR
APOSPC421142-1G APOSPC421142-250MG
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₂F₂O₃
Número MDL: MFCD11975649
Núm. CAS: 467442-12-2