2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421158-1G PC421158-5G
APOSPC421158-1GEA 95.7 EUR
APOSPC421158-1G APOSPC421158-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188811
Núm. CAS: 796090-23-8