5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC421161-1G PC421161-250MG PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA 207 EUR
APOSPC421161-1G APOSPC421161-250MG APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Formula: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12911848
Núm. CAS: 832735-61-2