2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Dichloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC421169-250MG PC421169-1G
APOSPC421169-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC421169-250MG APOSPC421169-1G
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂FI
MW: 290,889 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194304
Núm. CAS: 939990-10-0