1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC421179-100MG
PC421179-250MG
APOSPC421179-100MGEA
60.9
EUR
APOSPC421179-100MG
APOSPC421179-250MG
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Formula:
C₁₃H₁₄BF₃N₂O₃ MW: 314,068 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD30609549 Núm. CAS: 2374153-25-8 |