(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421186-100MG PC421186-250MG
APOSPC421186-100MGEA 701 EUR
APOSPC421186-100MG APOSPC421186-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formula: C₁₀H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380631
Núm. CAS: 1006376-62-0