(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421187-100MG PC421187-250MG
APOSPC421187-100MGEA 701 EUR
APOSPC421187-100MG APOSPC421187-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₂
MW: 198,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20639702
Núm. CAS: 220352-36-3