(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421188-100MG PC421188-250MG
APOSPC421188-100MGEA 593 EUR
APOSPC421188-100MG APOSPC421188-250MG
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone
Formula: C₁₃H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27836815
Núm. CAS: 1584139-76-3