(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421190-100MG
PC421190-1G
PC421190-250MG
APOSPC421190-100MGEA
360
EUR
APOSPC421190-100MG
APOSPC421190-1G
APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Formula:
C₁₀H₉FO₂ MW: 180,176 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18324916 Núm. CAS: 127406-53-5 |