(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421191-100MG PC421191-250MG
APOSPC421191-100MGEA 495 EUR
APOSPC421191-100MG APOSPC421191-250MG
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime
Formula: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179,191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18642783
Núm. CAS: 911825-56-4