2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421201-100MG PC421201-1G PC421201-250MG
APOSPC421201-100MGEA 224 EUR
APOSPC421201-100MG APOSPC421201-1G APOSPC421201-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Formula: C₁₂H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09923719
Núm. CAS: 3832-87-9