2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421204-100MG PC421204-250MG
APOSPC421204-100MGEA 567 EUR
APOSPC421204-100MG APOSPC421204-250MG
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene 98%
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953723
Núm. CAS: 944950-67-8