4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421214-100MG PC421214-250MG
APOSPC421214-100MGEA 85.7 EUR
APOSPC421214-100MG APOSPC421214-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide
Formula: C₈H₇BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28405379
Núm. CAS: 1242156-51-9