5,8-Difluoro-2H-chromene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421221-100MG PC421221-250MG
APOSPC421221-100MGEA 429 EUR
APOSPC421221-100MG APOSPC421221-250MG
5,8-Difluoro-2H-chromene 97%
5,8-Difluoro-2H-chromene
Formula: C₉H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909897
Núm. CAS: 457628-37-4