6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421225-1G PC421225-5G
APOSPC421225-1GEA 150 EUR
APOSPC421225-1G APOSPC421225-5G
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formula: C₈H₄FN₃
MW: 161,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371570
Núm. CAS: 885278-33-1