6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421226-100MG PC421226-250MG
APOSPC421226-100MGEA 165 EUR
APOSPC421226-100MG APOSPC421226-250MG
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formula: C₁₀H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977761
Núm. CAS: 145485-58-1