7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421227-100MG PC421227-250MG
APOSPC421227-100MGEA 857 EUR
APOSPC421227-100MG APOSPC421227-250MG
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one
Formula: C₁₄H₁₀FNO₂
MW: 243,233 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29472335
Núm. CAS: 1584139-77-4