8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421228-100MG PC421228-1G PC421228-250MG
APOSPC421228-100MGEA 30.7 EUR
APOSPC421228-100MG APOSPC421228-1G APOSPC421228-250MG
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine 95%
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₄ClFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28098174
Núm. CAS: 1151802-02-6