Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421229-10G PC421229-1G PC421229-5G
APOSPC421229-10GEA 1280 EUR
APOSPC421229-10G APOSPC421229-1G APOSPC421229-5G
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226323
Núm. CAS: 864293-36-7