Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421230-100MG PC421230-250MG
APOSPC421230-100MGEA 522 EUR
APOSPC421230-100MG APOSPC421230-250MG
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28789151
Núm. CAS: 209982-92-3