N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421232-100MG
PC421232-250MG
APOSPC421232-100MGEA
88.6
EUR
APOSPC421232-100MG
APOSPC421232-250MG
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide
Formula:
C₅H₇F₂NO MW: 135,112 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24619684 Núm. CAS: 1355328-30-1 |