S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421233-100MG PC421233-250MG
APOSPC421233-100MGEA 691 EUR
APOSPC421233-100MG APOSPC421233-250MG
S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate 98%
S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate
Formula: C₈H₆F₂OS
MW: 188,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23160076
Núm. CAS: 1146210-64-1