2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoro-4-methoxynitrobenzene
PC4242-1G PC4242-5G PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4242-1G APOSPC4242-5G APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Pto. Ebullición: 71 °C (0,6 mm Hg)
Pto. de fusión: 33…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656243
Núm. CAS: 392-25-6