3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4246-1G PC4246-250MG
APOSPC4246-1GEA 348 EUR
APOSPC4246-1G APOSPC4246-250MG
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₂F₂INO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368756
Núm. CAS: 886762-63-6