4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC42589-1G PC42589-250MG
APOSPC42589-1GEA 567 EUR
APOSPC42589-1G APOSPC42589-250MG
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₇F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812114
Núm. CAS: 2366994-59-2