3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-fluoropyridin-3-amine
PC42590-1G PC42590-5G PC42590-10G
APOSPC42590-1GEA 21.9 EUR
APOSPC42590-1G APOSPC42590-5G APOSPC42590-10G
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18262185
Núm. CAS: 1068976-51-1