2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
PC4267-1G PC4267-250MG
APOSPC4267-1GEA 37.7 EUR
APOSPC4267-1G APOSPC4267-250MG
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄F₂IN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059536
Núm. CAS: 582319-15-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III