(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4270-1G PC4270-5G
APOSPC4270-1GEA 212 EUR
APOSPC4270-1G APOSPC4270-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Formula: C₈H₃ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972720
Núm. CAS: 80277-45-8