4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4278-1G PC4278-5G PC4278-100MG
APOSPC4278-1GEA 139 EUR
APOSPC4278-1G APOSPC4278-5G APOSPC4278-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04638751
Núm. CAS: 54090-42-5
UN: 3261
ADR: 8,III